Learn More
Azlon Azlon™ runde HDPE-Flaschen, Enghals
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 mL
30 ml
60 mL
60 ml
100 mL
100 ml
125 mL
125 ml
150 ml
250 ml
500 mL
500 ml
1000 mL
1000 ml
2000 mL
2000 ml
Farbe:
Durchscheinend
Translucent
Anzahl pro Packung:
10/PK
10/Packung
110
1200
30
350
420
5/PK
5/Packung
60
800
Beschreibung
In diesen haltbaren Kunststoffflaschen lassen sich zahlreiche Flüssigkeiten lagern.Azlon™ Runde Enghalsflaschen aus HDPE weisen eine allgemein gute chemische Beständigkeit auf und sind gemäß den Vorgaben aus der EU und den USA für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.
- Translucent, rigid HDPE bottles with polypropylene screw caps
- Lightweight but very durable in use
- Batch certificate available to download online
- Bulk packs contain an equal number of bottles and caps, packed separately
Spezifikation
Spezifikation
Verschlusstyp | Screw Cap |
Durchmesser (metrisch) | 50 mm |
Höhe (metrisch) | 103 mm |
Kapazität (metrisch) | 125 mL |
Farbe | Translucent |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 18 mm |
Material | HDPE |
Anzahl pro Packung | 350 |
Verpackung | Bulk |
Menge | 350/Pk. |