Learn More
Azlon Azlon™ runde HDPE-Flaschen, Enghals
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 mL
30 ml
60 mL
60 ml
100 mL
100 ml
125 mL
125 ml
150 ml
250 ml
500 mL
500 ml
1000 mL
1000 ml
2000 mL
2000 ml
Farbe:
Durchscheinend
Translucent
Anzahl pro Packung:
10/PK
10/Packung
110
1200
30
350
420
5/PK
5/Packung
60
800
Beschreibung
In diesen haltbaren Kunststoffflaschen lassen sich zahlreiche Flüssigkeiten lagern.Azlon™ Runde Enghalsflaschen aus HDPE weisen eine allgemein gute chemische Beständigkeit auf und sind gemäß den Vorgaben aus der EU und den USA für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.
- Durchscheinende, starre Flaschen aus HDPE mit Schraubverschlüssen aus Polypropylen
- Leicht und doch sehr langlebig
- Chargenzertifikat zum Online-Download verfügbar
- Großpackungen enthalten eine gleiche Anzahl von Flaschen und Kappen, getrennt verpackt
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 250 ml |
Farbe | Durchscheinend |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 18 mm |
Material | HDPE |
Anzahl pro Packung | 10/Packung |
Verschlussfarbe | Durchscheinend |
Closure Included | Ja |
Öffnung | Eng |
Form | Rund |
Höhe (metrisch) | 129 mm |