Learn More
Cowie Technology™ Dickwandige PTFE-Manschette, B-Länge für Europa
Zum Einführen zwischen Standard-Glasschliffverbindungen, damit Schmierfett überflüssig wird. Cowie Technology Dickwandige PTFE-Manschette, B-Länge für Europa, für Hochvakuum-Anwendungen.
20.00 € - 39.45 €
Spezifikation
Typ | Starr |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verhindert ein Verkleben, minimiert den Einsatz von Schmiermitteln |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Glasschliffverbindungen |
Material | PTFE |
Temperaturbereich (metrisch) | -200 bis +280 °C |
Produktcode | Marke | Anzahl Standard-Konusverbindungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Standard-Konusverbindungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10473861
|
Cowie Technology™
020.029 |
29/32 |
20.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12358029
|
Cowie Technology™
020.019 |
19/26 |
39.45 €
5 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
12368029
|
Cowie Technology™
020.024 |
24/29 |
36.75 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Hergestellt aus PTFE, mit einer kräftigen Schulterpartie für eine einfache Handhabung und einer insgesamt robusten Konstruktion für wiederholte Einsätze.
- Selbstlösende Dichtung zur Vermeidung von Verklebungen
- Hochvakuumtauglich durch den Einsatz von querliegenden, trapezförmigen Dichtringen an den Kontaktflächen
- Verwendbar bis zu 280 °C (540 °F)
- Undichtheitsrate: <1 x 10-4 torr, Liter, Sec-1
- Kein Fett mehr erforderlich
- Die Manschetten sind inert
Spezifikation
Starr | |
Glasschliffverbindungen | |
-200 bis +280 °C |
Verhindert ein Verkleben, minimiert den Einsatz von Schmiermitteln | |
PTFE | |
0.5 mm |