Learn More
Azlon™ Allzweckeimer
Artikelnummer. p-8001780
Click to view available options
Farbe:
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12035562
Marke: Azlon BWX108
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die quadratischen Eimer sind gemäß EU-Richtlinien für den Lebensmittelkontakt geeignet
  • Die langlebige quadratische Form ermöglicht eine wirtschaftliche Raumnutzung
  • Geformter Griff für einfaches Anheben und Tragen
  • Geprägte Graduierungen (14 l in 0.5 Teilungen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Quadratischer Becher
Material HDPE
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Schwarz
Griffmaterial Polyethylen
Höhe (metrisch) 292 mm
Länge (metrisch) 292 mm
Menge Je 1
Breite (metrisch) 292 mm