Learn More
Azlon™ Allzweckeimer
Artikelnummer. 12035562
Click to view available options
Farbe:
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12035562
Marke: Azlon BWX108
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die quadratischen Eimer sind gemäß EU-Richtlinien für den Lebensmittelkontakt geeignet
  • Die langlebige quadratische Form ermöglicht eine wirtschaftliche Raumnutzung
  • Geformter Griff für einfaches Anheben und Tragen
  • Geprägte Graduierungen (14 l in 0.5 Teilungen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Quadratischer Becher
Material HDPE
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Schwarz
Griffmaterial Polyethylen
Höhe (metrisch) 292 mm
Länge (metrisch) 292 mm
Menge Je 1
Breite (metrisch) 292 mm
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato