Learn More
Azidotri-n-Butyltin(IV), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Azidotri-n-butyltin(IV) is widely utilized as a reagent in the synthesis of tetrazolylbenzene compounds. It is employed in pharmaceutical research and involves synthesis of tetrazole derivatives, which is used to create angiotensin II receptor antagonists.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Azidotri-n-butyltin(IV) wird häufig als Reagenz bei der Synthese von Tetrazolylbenzolverbindungen eingesetzt. Es wird in der pharmazeutischen Forschung eingesetzt und umfasst die Synthese von Tetrazol-Derivaten, die zur Herstellung von Angiotensin Il-Rezeptorantagonisten verwendet werden.
Löslichkeit
Mischbar mit Toluol, Hexan, Acetonitril und Tetrahydrofuran.
Hinweise
Verwendung in einem Laborabzug. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Azidotri-n-butyltin(IV) wird häufig als Reagenz bei der Synthese von Tetrazolylbenzolverbindungen eingesetzt. Es wird in der pharmazeutischen Forschung eingesetzt und umfasst die Synthese von Tetrazol-Derivaten, die zur Herstellung von Angiotensin Il-Rezeptorantagonisten verwendet werden.
Löslichkeit
Mischbar mit Toluol, Hexan, Acetonitril und Tetrahydrofuran.
Hinweise
Verwendung in einem Laborabzug. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Azidotri-n-butyltin(IV) |
Dichte | 1.212 |
Flammpunkt | 113°C (235°F) |
Strukturformel | [CH3(CH2)3]3SnN3 |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN2788 |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with toluene,hexane,acetonitrile and tetrahydrofuran. |
Formelmasse | 332.06 |
Reinheit (%) | 95% |