Learn More
Azetidin Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15456388
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Azetidine hydrochloride is a building block for azetidine synthesis and a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Azetidinhydrochlorid ist ein Baustein für die Azetidin-Synthese und ein pharmazeutisches Zwischenprodukt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (103.8 °C bei 760 mm Hg).
Hinweise
Hygroskopisch. Reagiert mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36520-39-5
Summenformel C3H8ClN
Molekulargewicht (g/mol) 93.554
MDL-Nummer MFCD00191762
InChI-Schlüssel HGQULGDOROIPJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym azetidine hydrochloride, azetidine hcl, trimethyleneimine hydrochloride, azetidine, hydrochloride, azetidinehydrochloride, azetidine-hcl, azetidine hcl salt, azetidine-hydrochloride, azetidine; hydrochloride, acmc-1aiho
PubChem CID 12308726
IUPAC-Name Azetidin;Hydrochlorid
SMILES C1CNC1.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Azetidine hydrochloride
Schmelzpunkt >300°C
Flammpunkt 152°C (306°F)
Menge 1 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (103.8°C at 760mmHg).
Formelmasse 93.56
Reinheit (%) 97%