Learn More
Tocris Bioscience™ AZD 7648
Potent and selective DNA-PK inhibitor
210.00 € - 810.00 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7,9-Dihydro-7-methyl-2-[(7-methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-yl)amino]-9-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-8H-purin-8-one
CAS 2230820-11-6
Ziel DNA-dependent Protein Kinase Inhibitors
Summenformel C18H20N8O2
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18779796
Unterlagen ansehen
Tocris Bioscience™
7825/10
10 mg
210.00 €
10 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
18799076
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Tocris Bioscience™
7825/50
50 mg
810.00 €
50 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
AZD 7648 is a potent (IC50 = 0.6 nM in an enzyme assay) and selective DNA-PK inhibitor. It is selective for DNA-PK over a range of kinases including PI3Kα, PI3Kδ, PI3Kγ, ATM, ATR and mTOR. In combination with radiotherapy, it leads to tumor regression in fully immuno-competent mice models. It also enhances the activity of PARP inhibitor Olaparib (Cat. No. 7579). AZD 7648 is orally bioavailable.
Spezifikation
Spezifikation
7,9-Dihydro-7-methyl-2-[(7-methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-yl)amino]-9-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-8H-purin-8-one
2230820-11-6
DNA-dependent Protein Kinase Inhibitors
C18H20N8O2
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.