Learn More
Tocris Bioscience™ AZD 5248
Potent cathepsin C inhibitor
Marke:  Tocris Bioscience™
176.24 EUR gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 18735766
  • 224.00 € / 1 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
AZD 5248 is a potent cathepsin C (also known as dipeptidyl peptidase 1, or DPP1) inhibitor (IC50 values are 44 and 67 nM for human and rat, respectively). In vivo, AZD 5248 inhibition of cathepsin C correlates to the reduction of NSP (neutrophil serine protease) activity measured in rat bone marrow and blood. In rats, quantitative whole-body autoradiography studies demonstrate aortic binding of AZ 5248. This compound is orally bioavailable.
Spezifikation
Spezifikation
4-Amino-N-[(1S)-1-cyano-2-(4'-cyano[1,1'-biphenyl]-4-yl)ethyl]tetrahydro-2H-pyran-4-carboxamide
1 mg
C22H22N4O2
1254318-44-9
Synthetic Cathepsin Inhibitors
0.98