Learn More
Tocris Bioscience™ AZD 3988
Potent and selective DGAT-1 inhibitor
Marke: Tocris Bioscience™ 4837/50
1431.50 EUR gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
AZD 3988 is a potent and selective diacylglycerol acyltransferase (DGAT-1) inhibitor (IC50 = 0.6 nM). Exhibits selectivity for DGAT-1 over DGAT-2, Kv11.1 (hERG) and cytochrome P450 enzymes. Suppresses triacylglyceride (TAG) plasma excursion and adipose tissue TAG synthesis in rats. Reduces body weight of diet-induced obese rats. Cell permeable and orally bioavailable.Spezifikation
>98% | |
AZD 3988 | |
AZD 3988 |
50 mg | |
456.44 |
Nur für Forschungszwecke