Learn More
Axygen™ Axypet™ 12-Kanal Pipette
Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 bis 10 μl
20 bis 200 μl
50 bis 300 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Das daumenfreundliche Pipettiersystem mit weicher Feder reduziert Ermüdungserscheinungen
- 3 Jahre Garantie
- Die einzigartige EZIject-Taste auf der Seite reduziert die Daumenbewegung
- Ein Fingerhaken sorgt für einen entspannteren Griff
- Der große ergonomische Druckknopf lässt sich beim Kontakt leicht mit dem Daumen drücken
- Die Sperrfunktion verhindert versehentliche Volumenänderungen während des Vorgangs
- Jeder Kanal der Pipette verfügt über eine individuelle, präzise Kolbenbaugruppe, um Genauigkeit und Reproduzierbarkeit von einer Pipettierserie zur nächsten zu gewährleisten
- Spitzen-System drehbar um 360°
- Die Kolben ziehen sich zurück, wenn sie gegen eine Reihe von Spitzen gedrückt werden
- Jeder Kolben bewegt sich unabhängig, wodurch ein Festklemmen der Spitzen minimiert wird
- Das Mikrometer ist für die Auswahl ganzer oder fraktionierter Volumeneinheiten stufenlos einstellbar
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | ± 1,6/ ± 1,0% |
| Beschreibung | Kopfform: 300 μl |
| Anzahl Kanäle | 12 |
| Produktlinie | Axypet |
| Typ | Mehrkanal-Pipette |
| Volumen (metrisch) | 50 bis 300 μl |
| Präzision | ±1,5/ ±0,6 % |
| Gewährleistung | 3 Jahre |