Learn More
Axygen™ 1.5 and 2.0ml Pre-Sterilized Individually Wrapped Blue Pestle VE=400 St.
Passend für 1.5 und 2.0 ml-Zentrifugenröhrchen
Marke:  Axygen™ PES-15-B-SI
56.99 EUR gültig bis 2025-02-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24154" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12649595
  • 116.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 08-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Aus langlebigem und inertem blauem Polypropylen
  • Einzeln verpackt und zur Erleichterung der Anwendung vorsterilisiert
  • Autoklavierbar bei 121 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
1.5 und 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen und PCR-Röhrchen
Polypropylen
Blau
Einzeln verpackt
Steril
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24154
    Gültig bis zum2025-02-28
    Tage
    8
    Stunden
    12
    Minuten
    38
    Sekunden
    51
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.01.2025 und dem 28.02.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ 1.5 and 2.0ml Pre-Sterilized Individually Wrapped Blue Pestle VE=400 St. > Vorsterilisiert, einzeln verpackt