Learn More
Axygen™ Axygen™ Spitzennachfüllsystem, leere Gestelle
Artikelnummer. 12746719 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Modell:
RFL-R
RFL-R-1200
Verpackung:
10 Gestelle/Packung, 3 Packungen/Karton
10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton
Packungsgröße:
10 Stück
30 Stück
Artikelnummer. 12746719
Marke: Axygen™ RFLR1200
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Einfach zu beladende Nachfüllgestelle für das Axygen Spitzen-Nachfüllsystem. Zur Verwendung mit P2/P10 Gilson- und 200 μl-Universaleinsätzen.
Das Axygen Nachfüllsystem für Spitzen enthält ein langlebiges Nachfüllgestell, das leicht von Hand nachgefüllt werden kann und autoklavierbar ist.Diese durchscheinenden Gestelle verfügen über farbcodierte Einsätze zur Identifizierung der Spitzen und sind zertifiziert RNase-/DNase-frei.Sie sind in verschiedenen Farben erhältlich und in Großpackungen oder Gestellen verpackt.
  • RFL-R eignet sich sowohl für die 10 μl- als auch für 200 μl-Nachfülleinsätze
  • RFL-R-1200 ist für 1200 μl Nachfülleinsätze geeignet
  • Zertifiziert RNase-/DNase-frei
  • Nicht-pyrogenisch
  • Das durchscheinend Gestell ermöglicht eine problemlose Sicht auf die Spitzen
  • Farbkodierte Einsätze ermöglichen eine einfachen Identifikation der Spitzen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Leeres Wiederauffüllgestell mit Deckel
Farbe Durchsichtig
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Geräte) P2/P10 Gilson-Form und 200 μl-Universaleinsätze
Modell RFL-R-1200
Verpackung 10 Gestelle/Packung, 3 Packungen/Karton