Learn More
Axygen™ Axygen™ Mikrotiterplatten für die Lagerung
Zur Probennahme, In-vitro-Wachstumskammern und langfristige Lagerung.
Marke: Axygen™ P-96-450R-C
27.03 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Auswahl aus einer Vielzahl von Konfigurationen:
- Rechteckige 48-Deepwell Platte mit pyramidenförmigem Boden
- 96-Deepwell Platte mit quadratischen Wells
- 384-Deepwell Diamantplatte mit quadratischen Wells
- 96-Well Assay-Platten mit rundem Boden (Stellfläche entsprechend SBS) oder V-förmigem Boden (Stellfläche entsprechend SBS)
- Rechteckige 24 Deepwell Mikrotiterplatte
Spezifikation
ANSI, SLAS 1-2004 | |
Ohne Deckel | |
Autoklavierbar | |
Polypropylen | |
Unsteril | |
Probennahme, In-vitro-Wachstumskammern und langfristige Lagerung | |
50/Karton | |
-112 °F |
Standard | |
8 x 12 | |
Durchsichtig | |
96 | |
Rund | |
4000 xG | |
10 St./Packung | |
- 80 °C |