Learn More
Axygen™ Axygen™ Mikrotiterplatten für die Lagerung
GREENER_CHOICE
Zur Probennahme, In-vitro-Wachstumskammern und langfristige Lagerung.
Marke:  Axygen™ P-384-240SQ-C-S
304.24 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12587907
  • 333.00 € / 50 Stück
Verfügbar ab: 09-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Für die Probenahme, In-vitro-Wachstumskammern und langfristige Lagerung verwendet.
Axygen™ Deep-Well- und Assay-Platten werden für die Probennahme, in-vitro-Wachstumskammern und Langzeitlagerung verwendet. Hergestellt aus Polypropylen, bieten sie eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit und widerstehen Temperaturen bis zu –80 °C.
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
  • ANSI/SLAS 1-2004: Mikrotiterplatten – Abmessungen der Stellfläche
  • Zentrifugation bis 4.000 RZB
  • Die diamantförmigen Wells ermöglichen die vollständige Probenrückgewinnung
  • Schwarze und weiße Platten sind auf Anfrage erhältlich
  • Die ultraflache Oberfläche gewährleistet eine ordnungsgemäße Abdichtung mit Hitzeversiegelungsfolie
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Spezifikation
    ANSI, SLAS 1-2004
    Ohne Deckel
    Durchsichtig
    240 μl
    Steril
    Probennahme, In-vitro-Wachstumskammern und langfristige Lagerung
    50/Karton
    -112 °F
    Standard
    16 x 24
    Polypropylen
    384
    Quadratisch
    4000 xG
    5/Packung
    - 80 °C