Learn More
Axygen™ Axygen™ Mikrotiterplatten für die Lagerung
Zur Probennahme, In-vitro-Wachstumskammern und langfristige Lagerung.
Marke: Axygen™ P-384-120SQ-C-S
221.25 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Für die Probenahme, In-vitro-Wachstumskammern und langfristige Lagerung verwendet.
Axygen™ Deep-Well- und Assay-Platten werden für die Probennahme, in-vitro-Wachstumskammern und Langzeitlagerung verwendet. Hergestellt aus Polypropylen, bieten sie eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit und widerstehen Temperaturen bis zu –80 °C.Spezifikation
ANSI, SLAS 1-2004 | |
Ohne Deckel | |
Durchsichtig | |
125 μl | |
Steril | |
Probennahme, In-vitro-Wachstumskammern und langfristige Lagerung | |
50/Karton | |
-112 °F |
Standard | |
16 x 24 | |
Polypropylen | |
384 | |
Quadratisch | |
4000 xG | |
5/Packung | |
- 80 °C |