Learn More
Axygen™ Axygen™ Mikrotiterplatten für die Lagerung
Zur Probennahme, In-vitro-Wachstumskammern und langfristige Lagerung.
Marke: Axygen™ P-384-120SQ-C
193.44 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Für die Probenahme, In-vitro-Wachstumskammern und langfristige Lagerung verwendet.
Wählen Sie aus einer Vielzahl von Konfigurationen:
- 48-Deepwell-Mikrotiterplatte, rechteckig, mit pyramidenförmigem Boden
- 96-Deepwell-Mikrotiterplatte mit quadratischen Wells
- 384-Deepwell-Diamantplatte mit quadratischen Wells
- 96-Well-Assayplatten mit rundem Boden (SBS-Stellfläche) oder V-Boden (SBS-Stellfläche)
- 24-Deepwell-Mikrotiterplatte, rechteckig
Spezifikation
ANSI, SLAS 1-2004 | |
Ohne Deckel | |
Durchsichtig | |
125 μl | |
Unsteril | |
Probennahme, In-vitro-Wachstumskammern und langfristige Lagerung | |
50/Karton | |
-112 °F |
Standard | |
16 x 24 | |
Polypropylen | |
384 | |
Quadratisch | |
4000 xG | |
5/Packung | |
- 80 °C |