Learn More
Axygen™ Axygen™ Mikrotiterplatten für die Lagerung
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11386074 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Durchsichtig
Grün
Sterilität:
Steril
Unsteril
Anzahl Wells:
24
48
96
384
Volumen (metrisch) Well:
1,1 mL
1,8 mL
10.000 μl
1100 μl
125 μl
2000 μl
240 μl
5000 μl
550 μl
Packungsgröße:
25 Stück
30 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 11386074
Marke: Axygen™ P384240SQC
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Probennahme, In-vitro-Wachstumskammern und langfristige Lagerung.
Für die Probenahme, In-vitro-Wachstumskammern und langfristige Lagerung verwendet.
Wählen Sie aus einer Vielzahl von Konfigurationen:
  • 48 rechteckige Deepwellplatte mit pyramidenförmigem Boden
  • 96-Deepwellplatte mit quadratischen Wells
  • 384-Deepwell-Diamantplatte mit quadratischen Wells
  • 96-Well Assayplatten mit rundem Boden (SBS-Stellfläche) oder V-Boden (SBS-Stellfläche)
  • 24 rechteckige Deepwellplatte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ANSI, SLAS 1-2004
Format Standard
Deckel Ohne Deckel
Array 16 x 24
Farbe Durchsichtig
Material Polypropylen
Volumen (metrisch) Well 240 μl
Anzahl Wells 384
Sterilität Unsteril
Wellform Quadratisch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Probennahme, In-vitro-Wachstumskammern und langfristige Lagerung
Max. RZB 4000 xG
Anzahl pro Karton 50/Karton
Anzahl pro Packung 5/Packung
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -112 °F
Temperaturbereich (metrisch) - 80 °C