Learn More
Axygen™ Axygen™ Mikrotiterplatten für die Lagerung
Zur Probennahme, In-vitro-Wachstumskammern und langfristige Lagerung.
Marke: Axygen™ P-5ML-48-C-S
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.68200kg
Beschreibung
Für die Probenahme, In-vitro-Wachstumskammern und langfristige Lagerung verwendet.
Wählen Sie aus einer Vielzahl von Konfigurationen:
- 48 rechteckige Deepwellplatte mit pyramidenförmigem Boden
- 96-Deepwellplatte mit quadratischen Wells
- 384-Deepwell-Diamantplatte mit quadratischen Wells
- 96-Well Assayplatten mit rundem Boden (SBS-Stellfläche) oder V-Boden (SBS-Stellfläche)
- 24 rechteckige Deepwellplatte
Spezifikation
ANSI, SLAS 1-2004 | |
6 x 8 | |
Polypropylen | |
48 | |
Rechteckig | |
4000 xG | |
5/Packung | |
- 80 °C |
Standard | |
Durchsichtig | |
5000 μl | |
Steril | |
Probennahme, In-vitro-Wachstumskammern und langfristige Lagerung | |
25/Karton | |
-112 °F |