Learn More
Axygen™ Axygen™ Mikrotiterplatten für die Lagerung
Zur Probennahme, In-vitro-Wachstumskammern und langfristige Lagerung.
Marke: Axygen™ P-5ML-48-C
277.40 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Für die Probenahme, In-vitro-Wachstumskammern und langfristige Lagerung verwendet.
Wählen Sie aus einer Vielzahl von Konfigurationen:
- 48-Deepwell-Mikrotiterplatte, rechteckig, mit pyramidenförmigem Boden
- 96-Deepwell-Mikrotiterplatte mit quadratischen Wells
- 384-Deepwell-Diamantplatte mit quadratischen Wells
- 96-Well Assayplatten mit rundem Boden (SBS-Stellfläche) oder V-Boden (SBS-Stellfläche)
- 24-Deepwell-Mikrotiterplatte, rechteckig
Spezifikation
ANSI, SLAS 1-2004 | |
6 x 8 | |
Durchsichtig | |
5000 μl | |
Unsteril | |
Probennahme, In-vitro-Wachstumskammern und langfristige Lagerung | |
25/Karton | |
-112 °F |
Standard | |
Autoklavierbar | |
Polypropylen | |
48 | |
Rechteckiger, konischer Boden (V-Well) | |
4000 xG | |
5/Packung | |
- 80 °C |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30