Learn More
Axygen™ Mikrotiterplatten für die Lagerung
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Für die Probenahme, In-vitro-Wachstumskammern und langfristige Lagerung verwendet.
Marke:  Axygen™ P-DW-20-C-S
236.46 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12517937
  • 314.00 € / 50 Stück
Verfügbar ab: 30-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Für die Probenahme, In-vitro-Wachstumskammern und langfristige Lagerung verwendet.
Wählen Sie aus einer Vielzahl von Konfigurationen:
  • 48-Deepwell-Mikrotiterplatte, rechteckig, mit pyramidenförmigem Boden
  • 96-Deepwell-Mikrotiterplatte mit quadratischen Wells
  • 384-Deepwell-Diamantplatte mit quadratischen Wells
  • 96-Well-Assayplatten mit rundem Boden (SBS-Stellfläche) oder V-Boden (SBS-Stellfläche)
  • 24-Deepwell-Mikrotiterplatte, rechteckig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ANSI, SLAS 1-2004
Ohne Deckel
Autoklavierbar
Runde 96-Deepwell-Mikrotiterplatte für die Lagerung
1,8 mL
Steril
Probennahme, In-vitro-Wachstumskammern und langfristige Lagerung
50/Karton
-112 °F
Standard
8 x 12
Durchsichtig
Polypropylen
96
Rund
4000 xG
5/Packung
- 80 °C
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Axygen™ Mikrotiterplatten für die Lagerung > 96 Wells; 1,8 ml; Ja; rund