Learn More
Axygen™ Einkanal-Mikropipette
GREENER_CHOICE
Die Axygen™ Einkanalpipette vereint hohe Genauigkeit und Präzision mit innovativem Design für mehr Komfort beim Pipettieren über längere Zeiträume.
Marke:  Axygen™ AP-200
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10369589
  • 260.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Das daumenfreundliche Pipettiersystem mit weicher Feder reduziert Ermüdungserscheinungen
  • Die einzigartige EZIject-Taste auf der Seite reduziert die Daumenbewegung
  • Der Fingerhaken sorgt für einen entspannten Griff
  • Der große Druckknopf lässt sich leicht mit dem Daumen drücken
  • Die Sperrfunktion verhindert versehentliche Lautstärkeänderungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
±1.2/±0.6 %
Mikropipette
±0.6/±0.2 %
1
20 bis 200 μl
1er-Packung
Name des Produkts
Axygen™ Einkanal-Mikropipette > Genauigkeit: ±1.2/±0.6 % Volumen: 20 bis 200 μl