Learn More
Axygen™ Axygen™ Screw Cap Tubes without Caps: Self-Standing
Artikelnummer. 12759608 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Farbe:
Bernsteinfarben
Durchsichtig
Sterilität:
Steril
Unsteril
Kapazität (metrisch):
0.5 ml
1.5 ml
2 ml
Packungsgröße:
4000 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 12759608
Marke: Axygen™ ST150SSX
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Selbststehende Röhrchen
Axygen Mikrozentrifugenröhrchen verfügen über einen Schraubverschluss, der eine sichere Abdichtung gewährleistet. Röhrchen mit Schraubverschluss sind in verschiedenen Farben mit konischem oder freistehendem Boden erhältlich. Sterile Ausführungen sind ebenfalls erhältlich.
  • Die maximale G-Kraft beträgt 20.000 RZB.
  • RNase-/DNase-frei
  • Nicht-pyrogenisch
Röhrchen, mit Verschluss, steril
Alle sterilen Mikrozentrifugenröhrchen mit Schraubverschluss sind mit Kappen ohne Öse mit O-Ringen vormontiert.
Ausführungen mit farbiger Kappe sind auch in steriler Form erhältlich.
Bestellinformation
Kappen separat erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Art der Kappe Schraubverschluss
Zertifizierung/Konformität RNase-, DNase-, pyrogenfrei
Kapazität (metrisch) 1.5 ml
Farbe Bernsteinfarben
Material Polypropylen
Anzahl pro Packung 500/Packung
Verpackung 500 Röhrchen/Packung, 8 Packungen/Karton
Sterilität Unsteril
Graduated Nein
Verschlusstyp Nicht enthalten
Bodenform Konisch
Max. RZB 20000 x g