Learn More
Axygen™ Röhrchen mit Schraubverschluss ohne Kappen: Konisch
Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Farbe:
Bernsteinfarben
Durchsichtig
Sterilität:
Steril
Unsteril
Kapazität (metrisch):
0.5 ml
1,5 ml
1.5 ml
2 ml
Bodenform:
Konisch
Länglich konisch
Dimensione della confezione:
4000 Stück
500 Stück
Descrizione
Geeignet für ein breites Spektrum an Laboranforderungen, einschließlich Entnahme, Verarbeitung, Zentrifugation, Lagerung und Verpackung/Versand von Proben
- Röhrchen mit Volumen von 0.5 bis 2.0 ml
- Auswahl zwischen durchsichtig und braun
Specifica
Specifica
| Zertifizierung/Konformität | RNase-, DNase-, pyrogenfrei |
| Kapazität (metrisch) | 0.5 ml |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | Polypropylen |
| Verpackung | 500 Röhrchen/Packung, 8 Packungen/Karton |
| Sterilität | Unsteril |
| Graduated | Nein |
| Verschlusstyp | Nicht enthalten |
| Bodenform | Länglich konisch |
| Max. RZB | 20000 x g |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto