Learn More
Axygen™ Axygen™ PCR-Röhrchen, 0.5 ml, mit flachem Deckel
Artikelnummer. 12786869 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Divers
Durchsichtig
Gelb
Grün
Orange
Rot
Violett
Produkttyp:
Dünnwandiges PCR-Röhrchen
Maxymum Recovery PCR-Röhrchen
Menge:
1.000 Stück/Packung; 100 Packungen/Karton
1000/Packung
1000/Packung, 10 Packungen/Karton
1000 /Packung; 10 Packungen/Karton
Packungsgröße:
1000 Stück
10000 Stück
Artikelnummer. 12786869
Marke: Axygen™ PCR05R
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dünne und gleichmäßige Wanddicke für eine präzise Wärmeübertragung
Quantitative PCR compatible tubes for a wide range of Real-Time PCR instruments.
  • Tubes with caps sealed full-length; insertion cap ensures tight fit, eliminates sample evaporation
  • Choose from a wide variety of colors
  • Certified RNase-/DNase-free
  • Nonpyrogenic
  • Nonsterile
  • Manufactured from polypropylene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RNase, DNase, pyrogen-free
Farbe Rot
Volumen (metrisch) 0.5 mL
Menge 1000 /Packung; 10 Packungen/Karton
Verschlussmaterial Polypropylene
Zur Verwendung mit (Geräte) Standard 96-well blocks of real-time PCR instruments and thermal transfer applications
Form Conical
Sterilität Non-sterile
Material Polypropylene
Verschlusstyp Flat Cap
Format Tube
Produkttyp Dünnwandiges PCR-Röhrchen