Learn More
Axygen™ Axygen™ PCR-Röhrchen, 0.5 ml, mit flachem Deckel
Dünne und gleichmäßige Wanddicke für eine präzise Wärmeübertragung
Marke: Axygen™ PCR-05-B
Weitere Details : Netto-Gewicht : 5.10000kg
Beschreibung
Quantitative PCR-kompatible Röhrchen, geeignet für eine Vielzahl von Real-Time-PCR-Instrumenten
- Röhrchen mit in voller Länge versiegelten Deckeln; die Einsetzkappe gewährleistet einen festen Sitz und eliminiert dadurch das Risiko einer Probenverdunstung
- In verschiedenen Farben erhältlich
- Zertifiziert RNase-/DNase-frei
- Nicht-pyrogen
- Nicht steril
- Hergestellt aus Polypropylen
Spezifikation
RNase-, DNase-, pyrogenfrei | |
0,5 mL | |
Polypropylen | |
Konisch | |
Polypropylen | |
Tube |
Blau | |
1.000 Stück/Packung; 100 Packungen/Karton | |
96-Well Standardblöcke mit Echtzeit-PCR-Instrumenten für Anwendungen mit Wärmeübertragung | |
Unsteril | |
Flach | |
Dünnwandiges PCR-Röhrchen |