Learn More
Axygen™ Axygen™ PCR-Röhrchen, 0.5 ml, mit flachem Deckel
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11381974 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Divers
Durchsichtig
Gelb
Grün
Orange
Rot
Violett
Produkttyp:
Dünnwandiges PCR-Röhrchen
Maxymum Recovery PCR-Röhrchen
Menge:
1.000 Stück/Packung; 100 Packungen/Karton
1000/Packung
1000/Packung, 10 Packungen/Karton
1000 /Packung; 10 Packungen/Karton
Packungsgröße:
1000 Stück
10000 Stück
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 11381974
Marke: Axygen™ PCR05V
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Dünne und gleichmäßige Wanddicke für eine präzise Wärmeübertragung
Quantitative PCR-kompatible Röhrchen, geeignet für eine Vielzahl von Real-Time-PCR-Instrumenten
  • Röhrchen mit in voller Länge versiegelten Deckeln; die Einsetzkappe gewährleistet einen festen Sitz und eliminiert dadurch das Risiko einer Probenverdunstung
  • In verschiedenen Farben erhältlich
  • Zertifiziert RNase-/DNase-frei
  • Nicht-pyrogen
  • Nicht steril
  • Hergestellt aus Polypropylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RNase-, DNase-, pyrogenfrei
Farbe Violett
Volumen (metrisch) 0,5 mL
Menge 1.000 Stück/Packung; 100 Packungen/Karton
Verschlussmaterial Polypropylen
Zur Verwendung mit (Geräte) 96-Well Standardblöcke mit Echtzeit-PCR-Instrumenten für Anwendungen mit Wärmeübertragung
Form Konisch
Sterilität Unsteril
Material Polypropylen
Verschlusstyp Flach
Format Tube
Produkttyp Dünnwandiges PCR-Röhrchen