Learn More
Axygen™ Axygen™ PCR-Röhrchen, 0.2 ml, mit gewölbtem Deckel
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4102805 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Divers
Durchsichtig
Gelb
Grün
Lila
Orange
Rot
Spektrum
Weiß
Produkttyp:
Dünnwandige PCR-Röhrchen mit gewölbtem Deckel
MAXYMum Recovery; PCR-Röhrchen mit gewölbtem Deckel
Unit Size:
1000 Stück
10000 Stück
Product Code. 11311924
Brand: Axygen™ PCR02DA
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dünne und gleichmäßige Wanddicke für eine präzise Wärmeübertragung
Axygen™ Streifen mit 12 dünnwandigen PCR-Röhrchen, erhältlich in einem Sortiment verschiedener Farben, auf Kompatibilität mit zahlreichen Thermocyclern ausgelegt. Die ultradünne und gleichmäßige Wanddicke ermöglicht eine präzise Wärmeübertragung, und die gleichmäßige Einsteckkappe sorgt zur Vermeidung von Verdampfung für eine enge Passform.
  • RNase-/DNase-frei
  • Nicht-pyrogenisch
  • Nicht steril
  • Verschlusskappen separat erhältlich
  • Aus 99,9 % reinem Polypropylen
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifications
    Zertifizierung/Konformität RNase-, DNase-, pyrogenfrei
    Farbe Divers
    Volumen (metrisch) 0,2 ml
    Menge 1000 Stück/Packung; 100 Packungen/Karton
    Verschlussmaterial Polypropylen
    Zur Verwendung mit (Geräte) 96-Well Standardblöcke mit Echtzeit-PCR-Instrumenten für Anwendungen mit Wärmeübertragung
    Form Konisch
    Sterilität Unsteril
    Material Polypropylen
    Verschlusstyp Kuppelform
    Format Tube
    Produkttyp Dünnwandige PCR-Röhrchen mit gewölbtem Deckel