Learn More
Axygen™ Axygen™ Multi-Well-Reagenzien-Reservoirs mit niedrigem Profil
GREENER_CHOICE
Hergestellt aus reinem Polypropylen für ausgezeichnete chemische Beständigkeit
351.00 € - 378.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ANSI/SLAS, RNase-/DNase- und pyrogenfrei
Farbe Klar
Material Polypropylen
Typ Reagenzienreservoir
Anzahl pro Karton 25/Karton
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Sterilität Kanäle Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Sterilität Kanäle Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
11310265
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Axygen™
RES-MW12-LP
84 ml Unsteril 12 25/Karton
351.00 €
25 Stück
Verfügbar ab: 15-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Añadir a la cesta
11320265
missing translation for 'viewDocuments'
Axygen™
RES-MW12-LP-SI
21 ml Steril 12 Einzeln verpackt; 25/Karton
354.00 €
25 Stück
Verfügbar ab: 15-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Añadir a la cesta
11350265
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Axygen™
RES-MW8-LP
32 ml Unsteril 8 25/Karton
351.00 €
25 Stück
Verfügbar ab: 15-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Añadir a la cesta
11360265
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Axygen™
RES-MW8-LP-SI
32 ml Steril 8 Einzeln verpackt; 25/Karton
378.00 €
25 Stück
Verfügbar ab: 15-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Die Behälter aus durchscheinendem Polypropylen verfügen über eine standardisierte SBS-Grundfläche für den Einsatz in automatisierten Systemen.
Especificaciones
Especificaciones
ANSI/SLAS, RNase-/DNase- und pyrogenfrei
Polypropylen
25/Karton
Klar
Reagenzienreservoir
Ja
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Axygen™ Axygen™ Multi-Well-Reagenzien-Reservoirs mit niedrigem Profil
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado