Learn More
Axygen™ MotoPet™ Pipettierhilfe
GREENER_CHOICE
Geformter, leichter Griff für müheloses Pipettieren auch bei längerem Gebrauch.
Marke:  Axygen™ MOTOPET-1
Artikelnummer. 12627305
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Axygen™ MotoPet™ ist ein präziser, motorbetriebener, wiederaufladbarer Pipettenregler für Volumina von 0,5 ml bis 100 ml. Das Gerät verfügt über ein ergonomisches Design und einen hocheffizienten Motor für schnelles Ansaugen und Dispensieren von Proben von bis zu 100 ml und vollständige Kontrolle und Präzision beim Dispensieren von Volumina von bis zu 0,5 ml. Es ist sowohl mit Glas- als auch mit Kunststoffpipetten kompatibel.
Eigenschaften
  • Geformter, leichter Griff für müheloses Pipettieren auch bei längerem Gebrauch.
  • Leicht zugängliche Schalter ermöglichen Ihnen die Wahl des optimalen Betriebsmodus, je nach Volumen und Viskosität der Probe.
  • Ein PTFE-Filter verhindert das Eindringen von Flüssigkeit in das Gerät und schützt Proben vor Kreuzkontamination.
  • Die Digitalanzeige zeigt den Zustand der Batterie, die Motordrehzahl und die Betriebsfunktion an.
  • Druckempfindliche Triggertasten steuern die Ansaug- oder Dosiergeschwindigkeit.
  • Die Ansauggeschwindigkeit kann auf HOCH oder NIEDRIG eingestellt werden, um das Volumen der Pipette und die Viskosität der Flüssigkeit anzupassen.
  • Dispensiermodi: 2 (Schwerkraft und Ausblasen).
  • Stromversorgung: NiMH-Akku, bis zu 8 Stunden Dauerbetrieb
  • Sterilisation:Nasenstück, Pipettenhalter und Filter sind autoklavierbar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
NiMH-Akkumulator
Pipetten-Controller
0,5 bis 10 ml