Learn More
Axygen™ Axygen™ Gel-Dokumentationssysteme
Einfache Erfassung, Veröffentlichungsqualität, 16 bit TIFF-Bilder
Marke: Axygen™ GD-1000
5783.37 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Axygen™ Gel Dokumentationssysteme mit einfacher Erfassung von 16-Bit-TIFF-Bildern in Veröffentlichungsqualität. Die Systeme lassen sich schnell einrichten und verfügen über eine intuitive Benutzeroberfläche für Bilderfassung, Annotation und Kontrasteinstellung. Die Bilder werden einfach gespeichert und in einer gängigen Gelanalysesoftware für eine detailliertere Analyse geöffnet.
- Automatische Belichtung – manuelles Manipulieren der Kamera ist zu keinem Zeitpunkt erforderlich
- Gebrauchsfertig – einfach den Computer (nicht im Lieferumfang enthalten) anschließen und die Software laden
- Langlebige Transilluminatoren mit zwei Wellenlängen
- Außergewöhnlich hochauflösende Kamera (5,4 MP)
- Kompakter Schrank mit UV-Trennschalter zur Vermeidung von UV-Licht, wenn die Schranktür bei eingeschaltetem UV-Licht geöffnet wird.
- Eigenschaften
- Die Registerkarte „Dunkelkammer“ ermöglicht die Auswahl zwischen den Lichtquellen UV 302, UV 365, Epi-Weiß oder Epi-Blau (nur BL-System) sowie einem optionalen Trans-Weißlicht-Beleuchtungseinsatz
- Das Auto Exposure-Tool berechnet die optimale Belichtungszeit mit nur einem Klick. Sie können auch das Slider-Tool verwenden, um die Belichtungszeit manuell anzupassen und ein aktualisiertes Livebild anzuzeigen.
- Wählen Sie das ROI-Tool, um einen Untersuchungsbereich auszuwählen. Die Berechnung der automatischen Belichtung basiert nur auf dem ausgewählten Bereich. Diese Funktion ist besonders nützlich für Gele, die entweder intensive oder schwache Banden haben.
- Mit dem Band-Exzisions-Tool können die Sicherheitsvorkehrungen im System vorübergehend außer Kraft gesetzt werden, um das Gel bei eingeschaltetem Licht zu sehen.
- Die Bildbearbeitungstools umfassen Zuschneiden, Drehen, Skalieren, Kontrastieren, Sättigen und Zoomen. Anmerkungswerkzeuge umfassen eine Vielzahl von Text- und Zeichenwerkzeugen. Fertige Bilder können gespeichert, gedruckt, per E-Mail versendet oder zur weiteren Analyse exportiert werden.
- Transilluminations-Glühlampen 30.000 Stunden – das entspricht mehr als 3,5 Jahren bei Glühbirnen im Dauerbetrieb.
- ** Bei der Arbeit mit UV-Licht immer eine Schutzbrille tragen.
- Kamera: 5,4 MP Bildauflösung
- Objektiv: f1.8
- Lichtquellen: Epi-Weiß, Zwei-Wellenlängen-Transillumination bei 302 nm
- Trans-Weißlicht-Beleuchtungseinsatz Optional
- Sichtfeld: 15 cm x 20 cm
- Schaltschrank: • Türsensor zur Vermeidung einer versehentlichen UV-Belastung; schaltet automatisch UV-Licht aus, wenn die Tür geöffnet ist; • Sicherheitsübersteuerung, wodurch das Bandschneiden am UV-Transilluminator mit automatischer Abschaltung nach 5 Minuten ermöglicht wird
- Emissionsfilter:590 nm
- Filterschieber mit 3 Positionen: Nein
- Zertifikate: CE, cTUVus
- Produktfläche: 12 (30,48 cm x 38,1 cm)
- Computer: • Betriebssystem: Microsoft™ Windows™ 7 oder höher; • Mindestanforderungen an die Hardware: Intel™ Prozessor, 1,4 GHz Prozessorgeschwindigkeit, 2 GB RAM, 16 GB freier Festplattenspeicher, 2 USB
Order Info
PC nicht im Lieferumfang enthalten
Certifications
CE, cTUVus
Specifica
Emissionsfilter: 590 nm | |
Mindestanforderungen: Laptop mit Microsoft Windows 8: 1,4 GHz Prozessorgeschwindigkeit, 2 GB RAM, 16 GB freier Festplattenspeicher, 2 USB | |
f1.8 | |
30,48 x 38,1 cm (12 x 15 in.) |
Gel-Dokumentationssystem, Epi-Weißlicht, Optionales Weißlicht-Beleuchtungstablett. (Laptop separat erhältlich.) | |
GD-1000 | |
5,4 MP Bildauflösung | |
Gel-Dokumentationssystem |