Learn More
Axygen™ Axygen Verschlusskappen für PCR-Röhrchen
8er-Streifen gewölbte oder flache Streifenkappen für Axygen PCR-Röhrchen
Marke: Axygen™ PCR-02CP-C-100
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
0.2 ml mit dünnen Wänden in verschiedenen Farben.
- Zertifiziert RNase-/DNase-frei
- Nicht-pyrogenisch
- Nicht steril
- Hergestellt aus Polypropylen
Spezifikation
Zertifiziert RNase-/DNase-frei | |
0,2 ml | |
Unsteril | |
Kuppelform | |
PCR-Verschlusskappen |
Klar | |
8 Streifen PCR-Röhrchen und 96-Well-Mikrotiterplatten | |
Polypropylen | |
1 x 8 Deckelstreifen |