Learn More
Axygen™ Axygen™ Biomek™ FX/NX Roboter-Spitzen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12579177 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
10 μ l
20 μl
30 μl
45 μl
50 μl
250 μl
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Unsteril
Spitzenform:
Automatisiert, feine Spitze, Fine Point
Automatisiert, große Öffnung, Wide Orifice
Automatisiert, rund, Round
Automatisierung, Feine Spitze
Automatisierung, Fine Point
Automatisierung, Round
Automatisierung, Rund
Automatisierung, Weite Öffnung
Packungsgröße:
19200 Stück
3840 Stück
4800 Stück
960 Stück
Artikelnummer. 12579177
Marke: Axygen™ FX50LR
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Axygen Robotik-Spitzen werden nach strengen Vorgaben und unter strenger Verfahrensüberwachung hergestellt und mittels Automatisierung montiert, um eine gleichbleibende Leistung und Qualität zu gewährleisten.
Die Produktpalette der Marke Axygen umfasst eine umfassende Reihe von Spitzen für automatisierte Liquid Handling-Systeme von Beckman Coulter. Die Spitzen werden nach strengen Vorgaben und unter strenger Verfahrensüberwachung hergestellt und mittels Automatisierung montiert, um eine gleichbleibende Leistung und Qualität zu gewährleisten. Die Pipettenspitzen sind auch mit MAXYMum Recovery erhältlich, einer einzigartigen Low-Retention-Technologie, die die Spitzenleistung verbessert und die Verwendbarkeit Ihrer wertvollen Proben maximiert.
  • Erhältlich in Gestellen, sterilen Gestellen und mit Aerosolbarriere (gefiltert)
  • Kompatibel mit Beckman Biomek FX und Beckman Multimek Geräten mit einem AP96 Kopf
  • Auch kompatibel mit Span-8 Pod, wenn die Füllstandsmessung ausgeschaltet ist
  • Unübertroffene Geradlinigkeit, um sicherzustellen, dass die Spitze jedes Mal sanft in den Well eindringt
  • Kompatibel mit 384/1536 Wells, um Ihre anspruchsvollsten Anwendungen zu erfüllen
  • Spitzen mit weiter Öffnung sind ideal für das Pipettieren von viskosen Materialien, genomischer DNA oder empfindlichen Zellkulturen.
  • Feine Spitze für höhere Genauigkeit und Präzision bei geringeren Probenvolumen
  • Maxymum Recovery™ Spitzen reduzieren den Probenverlust, verbessern die Reproduzierbarkeit und Genauigkeit und minimieren den Einsatz wertvoller Proben und Reagenzien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 50 μl
Gefiltert Ungefiltert
Sterilität Unsteril
Farbe Transparent
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ANSI
Reinigungsnachweise DNase-, RNase- und Pyrogen-frei
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pyrogenfrei, für hohe Anforderungen unter strengen Prozesskontrollen
Format Rack, 96
Spitzenform Automatisierung, Rund
Verpackung 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton
Zur Verwendung mit (Geräte) Beckman Coulter Biomek FX, Beckman Coulter Biomek NX, Beckman Coulter Biomek 3000, Beckman Coulter Multimek AP96, Beckman Coulter Multimek SPAN-8, Beckman Coulter Multimek MP20, Beckman Coulter Multimek MP200
Produktlinie Biomek
Material Polypropylen