Learn More
Axygen™ Axygen™ Biomek™ FX/NX Roboter-Spitzen
GREENER_CHOICE
Axygen Robotik-Spitzen werden nach strengen Vorgaben und unter strenger Verfahrensüberwachung hergestellt und mittels Automatisierung montiert, um eine gleichbleibende Leistung und Qualität zu gewährleisten.
Marke:  Axygen™ FX-384-R
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12575727
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Die Produktpalette der Marke Axygen umfasst eine umfassende Reihe von Spitzen für automatisierte Liquid Handling-Systeme von Beckman Coulter. Die Spitzen werden nach strengen Vorgaben und unter strenger Verfahrensüberwachung hergestellt und mittels Automatisierung montiert, um eine gleichbleibende Leistung und Qualität zu gewährleisten. Die Pipettenspitzen sind auch mit MAXYMum Recovery erhältlich, einer einzigartigen Low-Retention-Technologie, die die Spitzenleistung verbessert und die Verwendbarkeit Ihrer wertvollen Proben maximiert.
  • Erhältlich in Gestellen, sterilen Gestellen und mit Aerosolbarriere (gefiltert)
  • Kompatibel mit Beckman Biomek FX und Beckman Multimek Geräten mit einem AP96 Kopf
  • Auch kompatibel mit Span-8 Pod, wenn die Füllstandsmessung ausgeschaltet ist
  • Unübertroffene Geradlinigkeit, um sicherzustellen, dass die Spitze jedes Mal sanft in den Well eindringt
  • Kompatibel mit 384/1536 Wells, um Ihre anspruchsvollsten Anwendungen zu erfüllen
  • Spitzen mit weiter Öffnung sind ideal für das Pipettieren von viskosen Materialien, genomischer DNA oder empfindlichen Zellkulturen.
  • Feine Spitze für höhere Genauigkeit und Präzision bei geringeren Probenvolumen
  • Maxymum Recovery™ Spitzen reduzieren den Probenverlust, verbessern die Reproduzierbarkeit und Genauigkeit und minimieren den Einsatz wertvoller Proben und Reagenzien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
30 μl
Unsteril
Nicht autoklavierbar
DNase-, RNase- und Pyrogen-frei
Gestell, 384-Well
10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton
Biomek™
Ungefiltert
Durchsichtig
ANSI
Pyrogenfrei, für hohe Anforderungen unter strengen Prozesskontrollen
Automatisierung, Rund
Beckman Coulter™ Biomek™ FX, Beckman Coulter™ Biomek™ NX, Beckman Coulter™ Biomek™ 3000, Beckman Coulter™ Multimek™ AP96, Beckman Coulter™ Multimek™ SPAN-8, Beckman Coulter™ Multimek™ MP20, Beckman Coulter™ Multimek™ MP200
Polypropylen
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ Biomek™ FX/NX Roboter-Spitzen > 384 Well-Spitzen; 30 μl; unsteril, rund, transparent