Learn More
Axygen™ Axygen™ Biomek™ FX/NX Roboter-Spitzen
Artikelnummer. 12545727 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
10 μ l
20 μl
30 μl
45 μl
50 μl
250 μl
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Unsteril
Spitzenform:
Automatisiert, feine Spitze, Fine Point
Automatisiert, große Öffnung, Wide Orifice
Automatisiert, rund, Round
Automatisierung, Feine Spitze
Automatisierung, Fine Point
Automatisierung, Round
Automatisierung, Rund
Automatisierung, Weite Öffnung
Packungsgröße:
19200 Stück
3840 Stück
4800 Stück
960 Stück
Artikelnummer. 12545727
Marke: Axygen™ FX38445FPRS
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Axygen Robotik-Spitzen werden nach strengen Vorgaben und unter strenger Verfahrensüberwachung hergestellt und mittels Automatisierung montiert, um eine gleichbleibende Leistung und Qualität zu gewährleisten.
The Axygen brand range of products includes a comprehensive line of tips for Beckman Coulter automated liquid handling systems. These tips are manufactured to stringent specifications under strict process controls and assembled via automation to ensure consistent performance and quality. The pipette tips are also available with MAXYMum Recovery, a unique low-retention technology that improves tip performance and maximizes the use of your precious samples.
  • Available in racked, racked sterile and with aerosol barrier (filtered)
  • Compatible with Beckman Biomek FX and Beckman Multimek instruments with an AP96 head
  • Also compatible with Span-8 pod when Liquid Level Sensing function is turned off
  • Unsurpassed straightness to ensure tip enters the well smoothly, every time
  • 384/1536-well compatible to meet your most demanding applications
  • Wide bore tips are ideal for pipetting viscous materials, genomic DNA or delicate cell cultures
  • Fine Point improves accuracy and precision at lower sample volumes
  • Maxymum recovery™ tips reduce sample loss, improves reproducibility and accuracy, minimizes usage of precious samples and reagents
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 45 μl
Gefiltert Non-filtered
Sterilität Steril
Farbe Clear
Autoklavierbar Not Autoclavable
Zertifizierung/Konformität ANSI
Reinigungsnachweise DNase, RNase and Pyrogen free
Zur Verwendung mit (Anwendung) Non-pyrogenic, used for stringent specifications under strict process controls
Format Rack, 384-well
Spitzenform Automatisiert, feine Spitze, Fine Point
Verpackung 10 Racks/Pk, 5 Pks/Cs.
Zur Verwendung mit (Geräte) Beckman Coulter Biomek FX, Beckman Coulter Biomek NX, Beckman Coulter Biomek 3000, Beckman Coulter Multimek AP96, Beckman Coulter Multimek SPAN-8, Beckman Coulter Multimek MP20, Beckman Coulter Multimek MP200
Produktlinie Beckman Biomek
Material Polypropylene