Learn More
Axygen™ Axygen™ Biomek™ FX/NX Roboter-Spitzen
Axygen Robotik-Spitzen werden nach strengen Vorgaben und unter strenger Verfahrensüberwachung hergestellt und mittels Automatisierung montiert, um eine gleichbleibende Leistung und Qualität zu gewährleisten.
Marke: Axygen™ FX-20-R
Beschreibung
Die Produktpalette der Marke Axygen umfasst eine umfassende Reihe von Spitzen für automatisierte Liquid Handling-Systeme von Beckman Coulter. Die Spitzen werden nach strengen Vorgaben und unter strenger Verfahrensüberwachung hergestellt und mittels Automatisierung montiert, um eine gleichbleibende Leistung und Qualität zu gewährleisten. Die Pipettenspitzen sind auch mit MAXYMum Recovery erhältlich, einer einzigartigen Low-Retention-Technologie, die die Spitzenleistung verbessert und die Verwendbarkeit Ihrer wertvollen Proben maximiert.
- Erhältlich in Gestellen, sterilen Gestellen und mit Aerosolbarriere (gefiltert)
- Kompatibel mit Beckman Biomek FX und Beckman Multimek Geräten mit einem AP96 Kopf
- Auch kompatibel mit Span-8 Pod, wenn die Füllstandsmessung ausgeschaltet ist
- Unübertroffene Geradlinigkeit, um sicherzustellen, dass die Spitze jedes Mal sanft in den Well eindringt
- Kompatibel mit 384/1536 Wells, um Ihre anspruchsvollsten Anwendungen zu erfüllen
- Spitzen mit weiter Öffnung sind ideal für das Pipettieren von viskosen Materialien, genomischer DNA oder empfindlichen Zellkulturen.
- Feine Spitze für höhere Genauigkeit und Präzision bei geringeren Probenvolumen
- Maxymum Recovery™ Spitzen reduzieren den Probenverlust, verbessern die Reproduzierbarkeit und Genauigkeit und minimieren den Einsatz wertvoller Proben und Reagenzien
Spezifikation
20 μl | |
Unsteril | |
Nicht autoklavierbar | |
DNase-, RNase- und Pyrogen-frei | |
Rack, 96 | |
10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton | |
Biomek™ |
Ungefiltert | |
Durchsichtig | |
ANSI | |
Pyrogenfrei, für hohe Anforderungen unter strengen Prozesskontrollen | |
Automatisierung, Rund | |
Beckman Coulter™ Biomek™ FX, Beckman Coulter™ Biomek™ NX, Beckman Coulter™ Biomek™ 3000, Beckman Coulter™ Multimek™ AP96, Beckman Coulter™ Multimek™ SPAN-8, Beckman Coulter™ Multimek™ MP20, Beckman Coulter™ Multimek™ MP200 | |
Polypropylen |