Learn More
Axygen™ Axygen™ Axypet™ Pro 8 Mehrkanalpipette
Die Corning™ Axygen™ Axyget™ Pro Pipettiergeräte wurden für höchsten Komfort, höchste Genauigkeit und höchste Präzision entwickelt.
675.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 8655 |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Grip Type | Ergonomisch |
Anzahl Kanäle | 8 |
Produktlinie | Axypet™ Pro |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16352267
![]() |
Axygen™
AP-8-10-P |
0,5 bis 10 μl | Rot |
675.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16382267
![]() |
Axygen™
AP-8-50-P |
5 bis 50 μl | Gelb |
675.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16362267
![]() |
Axygen™
AP-8-200-P |
20 bis 200 μl | Gelb |
675.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16372267
![]() |
Axygen™
AP-8-300-P |
30 bis 300 μl | Grün |
675.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Ergonomisches Griffdesign für perfekte Passform für die rechte und linke Hand
- Praktische Ein-Hand-Volumeneinstellung mit Auto-Lock-System verhindert versehentliche Volumenänderungen während der Arbeit
- 4-Stelliger Zähler für mehr Präzision, perfekt positioniert für Sichtbarkeit zu jeder Zeit
- Vollständig autoklavierbar und UV-beständig zum Schutz der Proben vor Kontaminationen
- Die Mehrkanalschäfte lassen sich einzeln einfahren, um eine perfekte Spitzenbeladung und einen einfacheren Spitzenabwurf zu gewährleisten
- Farbkodiert zur einfachen Identifizierung der Größen
- Einfache Kalibrierung im Labor hilft Ihnen, Ihren Pipettierer schnell an verschiedene Flüssigkeitstypen anzupassen
- Einzeln getestet und mit einem Qualitätszertifikat geliefert
Spezifikation
ISO 8655 | |
Ergonomisch | |
Axypet™ Pro | |
Ergonomisch | |
1 |
Autoklavierbar | |
8 | |
Pipette | |
Bedienungsanleitung, QC-Zertifikat, In-Lab-Kalibrierungswerkzeug | |
3 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ Axypet™ Pro 8 Mehrkanalpipette