Learn More
Axygen™ Axygen™ Axypet™ Pro 8 Mehrkanalpipette
GREENER_CHOICE
Die Corning™ Axygen™ Axyget™ Pro Pipettiergeräte wurden für höchsten Komfort, höchste Genauigkeit und höchste Präzision entwickelt.
Marke:  Axygen™ AP-8-200-P
621.58 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16362267
  • 675.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Axygen™ Axypet™ Pro Pipettierer wurden für ein Höchstmaß an Ergonomie, Genauigkeit und Präzision entwickelt. Die leichte Konstruktion, die konturierte Form des Griffs und der 4-stellige Zähler wurden für ein bequemes Pipettieren entwickelt. Alle Pipetten verfügen über eine gleichmäßige Kolbenbewegung und extrem niedrige Pipettierkräfte, um Belastungen und Ermüdungen des Handgelenks (RSI) zu verringern. Farbige Drucktasten (im Lieferumfang enthalten) können helfen, den Anwender oder die Anwendung zu definieren, um die Probensicherheit zu gewährleisten und das Risiko einer Kreuzkontamination zu verringern.
  • Ergonomisches Griffdesign für perfekte Passform für die rechte und linke Hand
  • Praktische Ein-Hand-Volumeneinstellung mit Auto-Lock-System verhindert versehentliche Volumenänderungen während der Arbeit
  • 4-stelliger Zähler für mehr Präzision, perfekt positioniert für Sichtbarkeit zu jeder Zeit
  • Einkanalpipetten sind mit sehr schmalen Röhrchen kompatibel
  • Vollständig autoklavierbar und UV-beständig zum Schutz der Proben vor Kontaminationen
  • Die Mehrkanalschäfte lassen sich einzeln einfahren, um eine perfekte Spitzenbeladung und einen einfacheren Spitzenabwurf zu gewährleisten
  • Einfache Kalibrierung im Labor hilft Ihnen, Ihren Pipettierer schnell an verschiedene Flüssigkeitstypen anzupassen
  • Einzeln getestet und mit einem Qualitätszertifikat geliefert
Erfahren Sie mehr aus Nordamerika
Erfahren Sie mehr aus Europa, dem Nahen Osten und Afrika
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
± 3,0 bis ± 1,0
Autoklavierbar
Ergonomisch
Axypet™ Pro
20 bis 200 μl
Bedienungsanleitung, QC-Zertifikat, In-Lab-Kalibrierungswerkzeug
≤1,5 bis ≤0,6
3
ISO 8655
Gelb
8
Pipette
Ergonomisch
0,2 μl
1
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ Axypet™ Pro 8 Mehrkanalpipette > 20-200 μl; 8