Learn More
Axygen™ Axygen™ AxyMats™ Durchstechbare Verschlussmatten für 24-Well Deepwell-Platten
Artikelnummer. 15551383 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 15551383
Marke: Axygen™ AM24SQS
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Minimierung der Verdampfung innerhalb eines großen Temperaturbereichs bei PCR- und Lageranwendungen
Für Labore mit höherem Durchsatz bietet Axygen Dichtungsoptionen, die dem Anspruch nach einem höheren Automatisierungsgrad zu einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis gerecht werden. Jede “Well-Dichtung” versiegelt sich nach dem Durchstoßen selbst und gewährleistet eine luftdichte Versiegelung der Wells. Für PCR, Lagerung, ELISA, Gewebekulturen.
  • Aus Silikon in Forschungsqualität
  • Die autoklavierbaren Matten können nach dem Waschen mit Bleichmittel und dem Spülen mit Ethanol wiederverwendet werden.
  • Für die Verwendung mit 24-Deepwell-Mikrotiterplatten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Silikon
Sterilität Steril
Autoklavierbar Autoklavierbar
Anzahl Wells 24
Anzahl pro Karton 5
Anzahl pro Packung 10
Produkttyp Dichtungsmatte
Plate Compatibility 24-Well DeepWell Platte mit quadratischen Wells