Learn More
Axygen™ Axygen™ 96-Well-PCR-Mikrotiterplatten mit halbem Rahmen
Die ultradünnen und einheitlichen Wände ermöglichen eine genaue Wärmeübertragung und damit optimale Ergebnisse. Corning™ Axygen™ 96-Well PCR-Mikrotiterplatten eignen sich optimal für den Einsatz im Bereich PCR-Wärmeübertragung sowie Echtzeit-PCR. Die niedrige Form begünstigt schnellere und wirkungsvollere PCR-Reaktionen.
92.69 € - 1060.00 €
Spezifikation
Barcode | Kein Barcode |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | RNase-/DNase-frei |
Format | Standard |
Deckel | Ohne Deckel |
Array | 8 x 12 |
Produktcode | Marke | Farbe | Zur Verwendung mit (Geräte) | Ausführung des Rahmens | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Zur Verwendung mit (Geräte) | Ausführung des Rahmens | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
12774706
|
Axygen™
PCR-96-LP-AB-C |
Transparent | ABI Thermocycler, ABI Fast PCR 7500, 7900 9800, Veriti und StepOne | Halbhoch | Standardöffnung |
1060.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
12759468
|
Axygen™
PCR-96-LP-AB-W |
Weiß | ABI Thermocycler, ABI Fast PCR 7500, 7900 9800, Veriti und StepOne | Halbhoch | Standardöffnung |
795.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12794706
|
Axygen™
PCR-96-LP-FLT-C |
Durchsichtig | 0,1 ml Thermocycler-Blocks; Biometra Standard-Thermocycler, Eppendorf MasterCycler qPCR, MJ Opticon/Chromo qPCR | Ohne Rahmen | Flacher Verschluss |
443.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
12789468
|
Axygen™
PCR-96-LP-FLT-W |
Weiß | 0,1 ml Thermocycler-Blocks; Biometra Standard-Thermocycler, Eppendorf MasterCycler qPCR, MJ Opticon/Chromo qPCR | Ohne Rahmen | Flacher Verschluss |
443.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11300205
|
Axygen™
PCR-96-LP-FLT-C |
Durchsichtig | 0,1 ml Thermocycler-Blocks; Biometra Standard-Thermocycler, Eppendorf MasterCycler qPCR, MJ Opticon/Chromo qPCR | Ohne Rahmen | Flacher Verschluss |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
11380195
|
Axygen™
PCR-96-LP-AB-W |
Weiß | ABI Thermocycler, ABI Fast PCR 7500, 7900 9800, Veriti und StepOne | Halbhoch | Standardöffnung |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
11370195
|
Axygen™
PCR-96-LP-AB-C |
Transparent | ABI Thermocycler, ABI Fast PCR 7500, 7900 9800, Veriti und StepOne | Halbhoch | Standardöffnung |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
11310205
|
Axygen™
PCR-96-LP-FLT-W |
Weiß | 0,1 ml Thermocycler-Blocks; Biometra Standard-Thermocycler, Eppendorf MasterCycler qPCR, MJ Opticon/Chromo qPCR | Ohne Rahmen | Flacher Verschluss |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
Beschreibung
Die ultradünnen und einheitlichen Wände ermöglichen eine genaue Wärmeübertragung und damit optimale Ergebnisse. Corning™ Axygen™ 96-Well PCR-Mikrotiterplatten eignen sich optimal für den Einsatz im Bereich PCR-Wärmeübertragung sowie Echtzeit-PCR. Das
- Niedriges Profil; für schnelle PCR optimiert
- Zertifiziert RNase-/DNase-frei
- Nicht-pyrogenisch, nicht-steril
- Versiegelungsoptionen: Axymatten, Heißsiegelfolien, Klebefilme und -folien, flache und gewölbte Kappenstreifen
Spezifikation
Kein Barcode | |
Standard | |
8 x 12 | |
96 | |
PCR-Wärmeübertragung, RT-PCR-Anwendungen | |
25/Packung |
RNase-/DNase-frei | |
Ohne Deckel | |
Polypropylen | |
Unsteril | |
100/Karton |