Learn More
Axygen™ Axygen™ PCR-Röhrchen, 8er-Streifen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15479063 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Divers
Durchsichtig
Gelb
Grün
Klar
Lila
Orange
Rot
Verschlusstyp:
Flach
Kuppelform
gesondert erhältlich
Menge:
100/Karton
125 Packung
125/Packung
125 St./Packung; 1250 St./Karton
Packungsgröße:
100 Stück
125 Stück
1250 Stück
Artikelnummer. 15479063
Marke: Axygen™ PCR0208C100
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
In einer Vielzahl von Farben für die einfache Probenidentifizierung lieferbar. Axygen™ 8-Röhrchen PCR-Streifen, 0.2 ml, bestehen aus robustem Polypropylen. Jedes nicht sterile, konische Röhrchen verfügt über eine gleichmäßig dünne Wanddicke. Werden mit flacher oder gewölbter Kappe zum Verhindern eines Probenverlustes oder ohne Kappe verkauft.
In einer Vielzahl von Farben für die einfache Probenidentifizierung erhältlich. Axygen™ 8-Röhrchen PCR-Streifen, 0.2 ml, bestehen aus robustem Polypropylen. Jedes nicht sterile, konische Röhrchen verfügt über eine gleichmäßig dünne Wanddicke. Erhältlich mit flachen oder gewölbten Kappen für
  • PCR-Röhrchenstreifen passen in viele verschiedene Thermozykler
  • Ultradünne und gleichmäßige Wanddicke für eine präzise Wärmeübertragung
  • Die gewölbten oder flachen Kappen schließen fest und verhindern das Verdunsten der Probe
  • Zertifiziert RNase-/DNase-frei und nicht pyrogen
  • Hergestellt mit 99.9 % reinem Polypropylen
  • In einer Vielzahl von Farben für die einfache Probenidentifizierung erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Klar
Volumen (metrisch) 0,2 ml
Menge 100/Karton
Verschlussmaterial Polypropylen
Sterilität Unsteril
Material Polypropylen
Verschlusstyp gesondert erhältlich
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Format Streifen
Produkttyp Streifen mit 8 dünnwandigen PCR-Röhrchen