Learn More
Axygen™ Axygen™ PCR-Röhrchen, 8er-Streifen
Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Divers
Durchsichtig
Gelb
Grün
Klar
Lila
Orange
Rot
Verschlusstyp:
Flach
Kuppelform
gesondert erhältlich
Menge:
100/Karton
125 Packung
125/Packung
125 St./Packung; 1250 St./Karton
Packungsgröße:
100 Stück
125 Stück
1250 Stück
Beschreibung
In einer Vielzahl von Farben für die einfache Probenidentifizierung erhältlich. Axygen™ 8-Röhrchen PCR-Streifen, 0.2 ml, bestehen aus robustem Polypropylen. Jedes nicht sterile, konische Röhrchen verfügt über eine gleichmäßig dünne Wanddicke. Erhältlich mit flachen oder gewölbten Kappen für
- PCR-Röhrchenstreifen passen in viele verschiedene Thermozykler
- Die gleichmäßige extrem dünne Wanddicke ermöglicht eine präzise Wärmeübertragung
- Die gewölbten oder flachen Kappen schließen fest und verhindern das Verdunsten der Probe
- Zertifiziert RNase-/DNase-frei und nicht pyrogen
- Hergestellt aus 99.9 % reinem Polypropylen
- In einer Vielzahl von Farben für die einfache Probenidentifizierung erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | RNase-, DNase-, pyrogenfrei |
| Farbe | Grün |
| Volumen (metrisch) | 0,2 ml |
| Menge | 125 St./Packung; 1250 St./Karton |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermocycler für Anwendungen mit Wärmeübertragung |
| Form | Konisch |
| Sterilität | Unsteril |
| Material | Polypropylen |
| Max. Kraft | 4000 × g |
| Mehr anzeigen |