Learn More
Axygen™ Axygen™ PCR-Röhrchen, 8er-Streifen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12587977 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Divers
Durchsichtig
Gelb
Grün
Klar
Lila
Orange
Rot
Verschlusstyp:
Flach
Kuppelform
gesondert erhältlich
Menge:
100/Karton
125 Packung
125/Packung
125 St./Packung; 1250 St./Karton
Packungsgröße:
100 Stück
125 Stück
1250 Stück
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 12587977
Marke: Axygen™ PCR0208G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
In einer Vielzahl von Farben für die einfache Probenidentifizierung lieferbar. Axygen™ 8-Röhrchen PCR-Streifen, 0.2 ml, bestehen aus robustem Polypropylen. Jedes nicht sterile, konische Röhrchen verfügt über eine gleichmäßig dünne Wanddicke. Werden mit flacher oder gewölbter Kappe zum Verhindern eines Probenverlustes oder ohne Kappe verkauft.
In einer Vielzahl von Farben für die einfache Probenidentifizierung erhältlich. Axygen™ 8-Röhrchen PCR-Streifen, 0.2 ml, bestehen aus robustem Polypropylen. Jedes nicht sterile, konische Röhrchen verfügt über eine gleichmäßig dünne Wanddicke. Erhältlich mit flachen oder gewölbten Kappen für
  • PCR-Röhrchenstreifen passen in viele verschiedene Thermozykler
  • Die gleichmäßige extrem dünne Wanddicke ermöglicht eine präzise Wärmeübertragung
  • Die gewölbten oder flachen Kappen schließen fest und verhindern das Verdunsten der Probe
  • Zertifiziert RNase-/DNase-frei und nicht pyrogen
  • Hergestellt aus 99.9 % reinem Polypropylen
  • In einer Vielzahl von Farben für die einfache Probenidentifizierung erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RNase-, DNase-, pyrogenfrei
Farbe Grün
Volumen (metrisch) 0,2 ml
Menge 125 St./Packung; 1250 St./Karton
Verschlussmaterial Polypropylen
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermocycler für Anwendungen mit Wärmeübertragung
Form Konisch
Sterilität Unsteril
Material Polypropylen
Max. Kraft 4000 × g
Verschlusstyp gesondert erhältlich
Format Streifen
Produkttyp Streifen mit 8 dünnwandigen PCR-Röhrchen