Learn More
Axygen™ Axygen™ PCR-Röhrchen, 8er-Streifen
In einer Vielzahl von Farben für die einfache Probenidentifizierung lieferbar. Axygen™ 8-Röhrchen PCR-Streifen, 0.2 ml, bestehen aus robustem Polypropylen. Jedes nicht sterile, konische Röhrchen verfügt über eine gleichmäßig dünne Wanddicke. Werden mit flacher oder gewölbter Kappe zum Verhindern eines Probenverlustes oder ohne Kappe verkauft.
Marke: Axygen™ PCR-0208-A
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20250kg
Beschreibung
In einer Vielzahl von Farben für die einfache Probenidentifizierung erhältlich. Axygen™ 8-Röhrchen PCR-Streifen, 0.2 ml, bestehen aus robustem Polypropylen. Jedes nicht sterile, konische Röhrchen verfügt über eine gleichmäßig dünne Wanddicke. Erhältlich mit flachen oder gewölbten Kappen für
- PCR-Röhrchenstreifen passen in viele verschiedene Thermozykler
- Die gleichmäßige extrem dünne Wanddicke ermöglicht eine präzise Wärmeübertragung
- Die gewölbten oder flachen Kappen schließen fest und verhindern das Verdunsten der Probe
- Zertifiziert RNase-/DNase-frei und nicht pyrogen
- Hergestellt aus 99.9 % reinem Polypropylen
- In einer Vielzahl von Farben für die einfache Probenidentifizierung erhältlich.
Spezifikation
RNase-, DNase-, pyrogenfrei | |
0.2 ml | |
Polypropylen | |
Konisch | |
Polypropylen | |
gesondert erhältlich | |
Streifen mit 8 dünnwandigen PCR-Röhrchen |
Divers | |
125 Packung | |
Thermocycler für Anwendungen mit Wärmeübertragung | |
Unsteril | |
4000 × g | |
Streifen |