Learn More
Axygen™ Axygen™ PCR-Röhrchen, 8er-Streifen
Shop All Axygen Scientific Products
Click to view available options
Farbe:
Blau
Divers
Durchsichtig
Gelb
Grün
Klar
Lila
Orange
Rot
Verschlusstyp:
Flach
Kuppelform
gesondert erhältlich
Menge:
100/Karton
125 Packung
125/Packung
125 St./Packung; 1250 St./Karton
missing translation for 'unitSize'
100 Stück
125 Stück
1250 Stück
Beschreibung
In einer Vielzahl von Farben für die einfache Probenidentifizierung erhältlich. Axygen™ 8-Röhrchen PCR-Streifen, 0.2 ml, bestehen aus robustem Polypropylen. Jedes nicht sterile, konische Röhrchen verfügt über eine gleichmäßig dünne Wanddicke. Erhältlich mit flachen oder gewölbten Kappen für
- PCR tubes strips designed to fit a wide variety of thermal cyclers
- Ultra-thin and consistent wall thickness allows precise thermal transfer
- Domed or flat insertion caps ensure a tight fit that prevents sample evaporation
- Certified RNase-/DNase-free and nonpyrogenic
- Manufactured with 99.9% pure virgin polypropylene
- Available in a variety of colors for easy sample identification
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | RNase, DNase, pyrogen-free |
| Farbe | Rot |
| Volumen (metrisch) | 0.2 mL |
| Menge | 125 St./Packung; 1250 St./Karton |
| Verschlussmaterial | Polypropylene |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermal cyclers for thermal transfer applications |
| Form | Conical |
| Sterilität | Non-sterile |
| Material | Polypropylene |
| Max. Kraft | 4000 x g |
| Mehr anzeigen |