Learn More
Axygen™ 50ul Filtered Tip for V-11, Clear - Sterile VE=19200 St.
Für den Einsatz mit Agilent/Velocity11 Automatisierungssystemen
Marke: Axygen™ VTF-384-50UL-R-S
3678.37 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Spitzen werden nach strengen Vorgaben und unter strenger Verfahrensüberwachung hergestellt und mittels Automatisierung montiert, um eine gleichbleibende Leistung und Qualität zu gewährleisten
- Transparentes Polypropylen
- Mit aerosolbeständigen Filtern
- Zertifiziert RNase-/DNase-frei und nicht pyrogen
- Nicht-pyrogen
- Steril
Spezifikation
50 μl | |
Steril | |
ANSI | |
Pyrogenfrei, für hohe Anforderungen unter strengen Prozesskontrollen | |
Automatisierung, Rund | |
50 Boxen/Karton | |
Polyethylen |
Gefiltert | |
Durchsichtig | |
DNAse-/RNAse-frei | |
Racks | |
SBS-Box | |
Agilent™/Velocity VPrep™ 16ST, Agilent™/Velocity VPrep™ 96ST, Agilent™/Velocity VPrep™ 384ST, Agilent™ Bravo™ 384ST |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
08024002 | Qualitätsbescheinigung | 18/03/2025 | VTF-384-50UL-R-S |
28023022 | Qualitätsbescheinigung | 15/02/2025 | VTF-384-50UL-R-S |
27323024 | Qualitätsbescheinigung | 08/01/2025 | VTF-384-50UL-R-S |
26723029 | Qualitätsbescheinigung | 07/10/2024 | VTF-384-50UL-R-S |
26723029 | Qualitätsbescheinigung | 27/09/2024 | VTF-384-50UL-R-S |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92%