Learn More
Axygen™ Axygen™ 384-Well-PCR-Mikrotiterplatten mit Rahmen
384-Well-PCR-Platten mit Einzel- und Doppelkerbe
Marke: Axygen™ PCR-384-LC480-W
583.67 EUR gültig bis 2025-03-14
Benutzen Sie den Promotions-Code "24150" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Versiegelungsoptionen: Axymats, Heißversiegelung, Klebefilme und -folien.
- In 50 μl und 55 μl erhältlich
- Ecke mit Einfach- und Doppelkerbung
Mit Stehrand (50 μl)
- Anwendung und Kompatibilität: Standard-Thermocycling
- Roboterfreundliche Ausführung mit Stehrand
- Verpackungsbeschreibung: 10 Platten/Packung, 5 Packungen/Karton
- Anwendung und Kompatibilität: Standard-Thermocycling, vollständig ABI-kompatibel für qPCR und Sequenzierung
- Roboterfreundliche Ausführung mit Stehrand
- Verpackungsbeschreibung: 10 Platten/Packung, 5 Packungen/Karton
- Roboterfreundliche starre Platte mit Stehrand
- Anwendung und Kompatibilität: Standard-Thermocycling, ABI-Sequenzierung, Automatisierungsanwendungen
- Verpackungsbeschreibung: 10 Platten/Packung, 2 Packungen/Beutel, 5 Beutel/Karton
- Anwendung und Kompatibilität: Standard-Thermocycling, ABI-Sequenzierung, qPCR
- Erhöhte Wells ermöglichen ein Volumen von 55 μl
- Verpackungsbeschreibung: 10 Platten/Packung, 5 Packungen/Karton
Farben per Sonderbestellung erhältlich.
Spezifikation
Kein Barcode | |
Standard | |
Verschlussfolie | |
Weiß | |
Voll | |
55 μl | |
30 μl | |
Rund | |
Eine Kerbe | |
10 St./Packung |
RNase-/DNase-frei | |
Ohne Deckel | |
16 x 24 | |
Für Roche Lichtcycler 480 | |
Polypropylen | |
384 | |
Unsteril | |
PCR | |
50/Karton | |
Weiß |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ 384-Well-PCR-Mikrotiterplatten mit Rahmen > Weiß mit Dichtfolie
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur