Learn More
Axygen™ Axygen™ 200μL Universal Pipette Tips: 200μL, Wide Bore
Für eine Vielzahl von Ein- und Mehrkanalpipetten geeignet
Marke:  Axygen™ T-205-WB-C
Weitere Details : Netto-Gewicht : 6.80000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12581358
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Die optimierte Spitzenabschrägung reduziert das Festhängen von Proben und verbessert die Pipettiergenauigkeit
  • Maxymum Recovery ermöglicht eine vollständige Rückgewinnung wertvoller Proben und spart teure Reagenzien
  • Die Spitzen mit einer weiten Bohröffnung von 0.062 in. (1.52 mm) sind ideal zum Pipettieren viskoser Materialien, genomischer DNA oder empfindlicher Zellkulturen
  • Graduierungen ermöglichen eine visuelle Bestätigung des Pipettenziehvolumens
  • Vorsterilisierte Spitzen werden mit einem Elektronenstrahl bestrahlt, um den Produktabbau zu verhindern
  • Durch die Reinraum-Fertigungsumgebung sind die Produkte zertifiziert RNase-, DNase- und Pyrogen-frei
Bestellinformation
In Großpackungen, im Rack oder Stapelgestell erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
1 bis 200 μl
Durchsichtig
DNase-, RNase- und Pyrogen-frei
1.000 Spitzen/Packung, 20 Packungen/Karton
Polypropylen
Unsteril
Autoklavierbar
Abgeschrägt, Universal
Universal Fit Pipette