Learn More
Axygen™ Axygen Freistehende 2,0 ml-Röhrchen mit Schraubverschluss
Mit chemisch beständigen O-Ringen
144.50 € - 1787.97 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | RNase, DNase, pyrogen-free |
---|---|
Verschlussmaterial | Polypropylene |
Kapazität (metrisch) | 1.5 mL |
Material | Polypropylene |
Format | Non-looped |
Produktcode | Marke | Sterilität | Verschlussfarbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sterilität | Verschlussfarbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11354185
|
Axygen™
SCT-200-SS-A |
Non-sterile | Assorted | N/A | N/A | N/A | |||||
13111794
|
Axygen™
SCT-200-SS-A |
Non-sterile | Assorted | N/A | N/A | N/A | |||||
11384185
|
Axygen™
SCT-200-SS-BR |
Non-sterile | Brown | N/A | N/A | N/A | |||||
12739578
|
Axygen™
SCT-200-SS-BR |
Non-sterile | Brown | N/A | N/A | N/A | |||||
11364185
|
Axygen™
SCT-200-SS-A-S |
Steril | Diverse |
275.00 €
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
12719578
|
Axygen™
SCT-200-SS-A-S |
Steril | Diverse | N/A | N/A | N/A | |||||
11374185
|
Axygen™
SCT-200-SS-B |
Unsteril | Blau | N/A | N/A | N/A | |||||
13117464
|
Axygen™
SCT-200-SS-C |
Unsteril | Durchsichtig | N/A | N/A | N/A | |||||
11356044
|
Axygen™
SCT-200-SS-C |
Unsteril | Durchsichtig |
163.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11394185
|
Axygen™
SCT-200-SS-C-S |
Steril | Durchsichtig |
353.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12759578
|
Axygen™
SCT-200-SS-C-S |
Steril | Durchsichtig | N/A | N/A | N/A | |||||
13158053
|
Axygen™
SCT-200-SS-G |
Unsteril | Grün | N/A | N/A | N/A | |||||
11304195
|
Axygen™
SCT-200-SS-G |
Unsteril | Grün |
166.02 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11314195
|
Axygen™
SCT-200-SS-GR |
Non-sterile | Gray | N/A | N/A | N/A | |||||
12779578
|
Axygen™
SCT-200-SS-GR |
Non-sterile | Gray | N/A | N/A | N/A | |||||
11324195
|
Axygen™
SCT-200-SS-O |
Unsteril | Orange |
166.02 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12709588
|
Axygen™
SCT-200-SS-O |
Unsteril | Orange | N/A | N/A | N/A | |||||
11334195
|
Axygen™
SCT-200-SS-P |
Non-sterile | Pink | N/A | N/A | N/A | |||||
12719588
|
Axygen™
SCT-200-SS-P |
Non-sterile | Pink | N/A | N/A | N/A | |||||
11344195
|
Axygen™
SCT-200-SS-R |
Unsteril | Red | N/A | N/A | N/A | |||||
11354195
|
Axygen™
SCT-200-SS-V |
Non-sterile | Violet | N/A | N/A | N/A | |||||
12739588
|
Axygen™
SCT-200-SS-V |
Non-sterile | Violet | N/A | N/A | N/A | |||||
11364195
|
Axygen™
SCT-200-SS-W |
Non-sterile | White | N/A | N/A | N/A | |||||
12749588
|
Axygen™
SCT-200-SS-W |
Non-sterile | White | N/A | N/A | N/A | |||||
11384195
|
Axygen™
SCT-200-SS-Y |
Unsteril | Yellow | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
Geeignet für ein breites Spektrum an Laboranforderungen, einschließlich Entnahme, Verarbeitung, Zentrifugation, Lagerung und Verpackung/Versand von Proben.
- Vorsterilisierte und nicht steril erhältlich
- Unsterile Kappenröhrchen haben ungebundene, schlaufenlose Kappen mit O-Ring
- Vorsterilisierte Kappenröhrchen haben schlaufenlose Kappen, die mit O-Ringen befestigt sind
- O-Ring mit Gewinde für gleichmäßigen Verschluss und Zentrifugationen bis zu 20,000 x g
- Maxymum Recovery™ Röhrchen mit Schraubverschluss als Sonderbestellung erhältlich
- Verschlusskappen in verschiedenen Farben zur einfachen Probenidentifikation
Spezifikation
RNase, DNase, pyrogen-free | |
1.5 mL | |
Non-looped | |
Screw Cap | |
20,000 x g |
Polypropylene | |
Polypropylene | |
O-ring | |
Conical |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Axygen Freistehende 2,0 ml-Röhrchen mit Schraubverschluss