Learn More
Axygen™ Axygen™ Konische 2,0 ml-Röhrchen mit Schraubverschluss
Mit gegenüber vielen gebräuchlichen Laborchemikalien beständigen O-Ringen
Marke: Axygen™ SCT-200-P
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Geeignet für ein breites Spektrum an Laboranforderungen, einschließlich Entnahme, Verarbeitung, Zentrifugation, Lagerung und Verpackung/Versand von Proben.
- Vorsterilisierte und nicht steril erhältlich
- Unsterile Kappenröhrchen haben ungebundene, schlaufenlose Kappen mit O-Ring
- Vorsterilisierte Kappenröhrchen haben schlaufenlose Kappen, die mit O-Ringen befestigt sind
- O-Ring mit Gewinde für gleichmäßigen Verschluss und Zentrifugationen bis zu 20,000 x g
- Maxymum Recovery™ Röhrchen mit Schraubverschluss als Sonderbestellung erhältlich
- Verschlusskappen in verschiedenen Farben zur einfachen Probenidentifikation
Spezifikation
RNase, DNase, pyrogen-free | |
Polypropylene | |
Polypropylene | |
O-ring | |
No | |
Conical |
Pink | |
2 mL | |
Non-looped | |
Non-sterile | |
Screw Cap | |
20,000 x g |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ Konische 2,0 ml-Röhrchen mit Schraubverschluss > Color: Pink; Nonsterile
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur